Learn More
Thermo Scientific™ Secuenciadores con pared de aluminio Owl™
Código de producto. 11923075
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del tampón (métrico):
800mL
950 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del tampón (métrico) Tamaño de la unidad
11923075 800mL cada uno
11913075 950 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11923075 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00€
    1580.00€ / paquete de 1
    Ahorro 795.00€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los secuenciadores con pared de aluminio Thermo Scientific Owl son sistemas manuales de montaje sencillo, con distribución de calor uniforme para conseguir resultados sin curvatura.
Los secuenciadores con pared de aluminio Thermo Scientific Owl son sistemas manuales de montaje sencillo, con distribución de calor uniforme para conseguir resultados sin curvatura.
Características:
  • El disipador de calor de aluminio flotante reduce la posibilidad de que las placas se agrieten durante el funcionamiento.
  • La cámara de tampón superior (UBC) requiere un tampón mínimo y se desagua fácilmente a través del puerto de desagüe en una botella extraíble.
  • Se puede retirar cámara de tampón inferior (LBC) para desechar fácilmente el tampón.
  • Las abrazaderas laterales presionan las placas de gel contra la junta asentada en la cámara de tampón superior y aplican una presión uniforme a través de la placa y forman un sello estanco que da como resultado patrones de bandas planas y uniformes.
  • Las abrazaderas se deslizan sobre las placas de vidrio para facilitar la colocación y retirada de geles.
Incluye:
  • Cámara de tampón extraíble
  • Disipador térmico
  • Dos abrazaderas laterales
  • Dos placas de vidrio en blanco
  • Dos placas de vidrio con muescas
  • Dos peines de dientes afilados (78 dientes, 0,4 mm de grosor)
  • Peine de pocillos (40 pocillos, 0,4 mm de grosor)
  • Dos juegos de separadores (0,4 mm)
  • Indicador adhesivo de temperatura
  • Cámara de tampón superior con botella de desagüe extraíble (con tapa de bloqueo de seguridad y cable de alimentación conectado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 27 x 23 x 50 cm
Formato 40 pocillos
Altura exterior (imperial) 19,5 in
Altura exterior (métrico) 50 cm
Longitud (imperial) exterior 10,5 in
Longitud del gel (imperial) 17,716 in
Longitud (métrico) exterior 27 cm
Longitud del gel (métrico) 45 cm
Volumen del tampón (imperial) 27 fl oz
Volumen del tampón (métrico) 800mL
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Anchura exterior (imperial) 9 in
Anchura del gel (imperial) 7,87 in
Anchura exterior (métrico) 23 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Descripción Gel: 20 x 45 cm; 950 ml; 27 x 23 x 50 cm