Learn More
Thermo Scientific™ Sistema horizontal de electroforesis en geles anchos Owl™ A6
Código de producto. 11977585
Change view
Click to view available options
Tamaño de gel:
23 cm x 25 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de gel unitSize
11977585 23 cm x 25 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11977585 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Produzca patrones claros de banda ajustada con el sistema horizontal de electroforesis en geles anchos Thermo Scientific™ Owl™ A6, idóneo laboratorios de producción intensiva.
Características:
  • Detecta de 25 a 500 muestras en un único gel de agarosa y genera patrones claros, de banda ajustada y sin “curvatura”.
  • El diseño único de peines de la bandeja de gel permite utilizar hasta 10 peines espaciados de forma uniforme.
  • Mediante el empleo de peines especiales y un pipeteador multicanal, las muestras pueden cargarse directamente desde una placa de 96, 8 o 12 pocillos.
  • Incorpora el diseño de preparación de compuertas traseras Owl: la bandeja de gel cuenta con compuertas traseras con juntas que proporcionan un sellado hermético sin necesidad de cinta.
  • La carga de muestras con pipeteador multicanal acelera la transferencia.
  • El nivel de burbuja garantiza una colada de geles planos y de grosor uniforme.
Incluye:
  • Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT con compuertas traseras con juntas
  • Cuatro peines (dos de 25 pocillos y dos de 50 pocillos; 1,5 mm de grosor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tamaño de gel: 23 x 25cm; Volumen de tampón: 3 l; L x An x Al: 35 x 38 x 11cm
Tamaño de gel 23 cm x 25 cm
Línea de productos Owl
Tipo Ancha
Modelo Modelo A6
Tamaño de muestra Desde 25 hasta 500
Volumen del tampón (métrico) 3 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,75 x 14,94 x 4,38 pulg (35 x 38 x 11 cm)
Longitud (imperial) 13,75 in
Longitud (métrico) 35 cm
Longitud del gel (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 14,94 in
Anchura (métrico) 38 cm
Anchura del gel (métrico) 23 cm
Altura (imperial) 4,38 in
Altura (métrico) 11 cm
Tensión máx. 250 V