Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A3-1
Código de producto. 11768184
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de gel:
23 cm x 40 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de gel Tamaño de la unidad
11768184 23 cm x 40 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11768184 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A31
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    876.00€ / paquete de 1
    Ahorro 684.00€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Realice estudios de genómica de plantas con el sistema de electroforesis de gel grande Thermo Scientific™ Owl™ A3-1.
Características:
  • Sistema horizontal capaz de procesar de 25 a 600 muestras en un gel
  • El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras.
  • Las tomas integradas de intercambio de tampones permiten la recirculación de tampones en los ciclos prolongados.
  • La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva.
  • El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme.
  • El gran número de ranuras de los peines ofrece flexibilidad de número de muestras y distancia de resolución.
  • Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal.
  • Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos.
Información para pedidos:
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Incluye:
Cámara de tampones con base niveladora de tres puntos, tapa SuperSafe™ con cables de alimentación eléctrica incorporados, bandeja de gel UVT, cuatro peines (dos de 25 pocillos y dos de 50), tomas de intercambio de tampones integradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tamaño de gel: 23 x 40 cm; Volumen de tampón: 4,5 l; L x An.x Al: 53 x 32 x 11cm
Tamaño de gel 23 cm x 40 cm
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electroforesis de gel grande
Tamaño de muestra Desde 25 hasta 600
Volumen del tampón (métrico) 4,5 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,63 x 12,5 x 4,25 pulg (53 x 32 x 11 cm)
Longitud (imperial) 20,63 in
Longitud (métrico) 53 cm
Longitud del gel (métrico) 40 cm
Anchura (imperial) 12,5 in
Anchura (métrico) 32 cm
Anchura del gel (métrico) 23 cm
Altura (imperial) 4,25 pulg
Altura (métrico) 11 cm
Tensión máx. 250 V