Learn More
Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Description
Eliminate comb assembly with an assortment of heavy-duty, one-piece Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems Combs, for use with Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de electroforesis en gel grande Fisherbrand™ A2 y A5 |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 20 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1 mm |