Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Standard Comb
Beskrivning
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, for use with Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Specifikationer
Specifikationer
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 9 (1X) |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,5 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?