Learn More
Invitrogen™ OVOL3 Polyclonal Antibody
Código de producto. 18025691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18025691 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18025691 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5144818
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: CSLEAHLAKV HGQPASYAYR ERREKLHVCE DCGFTSSRPD TYAQH Antigen sequence identity: Mouse 98%; Rat 96%.
OVOL3 is a transcription factor that plays a crucial role in the development and differentiation of various tissues, including the skin, hair, and eyes. It is involved in regulating the expression of genes that control cell proliferation, differentiation, and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OVOL3
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica OVOL3
N.º de referencia del gen O00110
Alias de gen HOVO; OVO3; OVO-like zinc finger 3; Zinc finger protein OVO-like 3
Símbolos de los genes OVOL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 163-207. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110085).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG