Learn More
MP Biomedicals™ Testículos ovinos
Product Code. 11493841 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
missing translation for 'unitSize':
25 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11493841 25 mg 25 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493841 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 0215127425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    89.25€ / 25 miligramos
    Ahorro 4.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza junto con la colagenasa para disociar la matriz extracelular entre las células de tejido animal, con el fin de liberar células viables para su uso en cultivo tisular.
Aplicaciones: La hialuronidasa testicular hidroliza los enlaces endo-N-acetilhexosamínicos del ácido hialurónico y de los ácidos condroitín sulfúricos A y C (pero no B), principalmente a residuos de tetrasacáridos. Los monosacáridos no se liberan. La hialuronidasa se utiliza a menudo junto con la colagenasa para disociar la matriz extracelular entre las células de tejido animal, con el fin de liberar células viables para su uso en el cultivo de tejidos. También se puede utilizar para aclarar líquidos sinoviales con el fin de hacer posible el recuento celular.
Descripción del Producto: La hialuronidasa es una glicoproteína que contiene 5% de manosa y 2,17% de glucosamina, cataliza la hidrólisis aleatoria de los enlaces 1,4 entre los residuos de 2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucosa y D-glucosa en el hialuronato. La hialuronidasa de los testículos bovinos es un tetrámero que consta de 4 subunidades iguales con una masa molecular de 14 kDa cada una.
Acciones bioquímicas/fisiológicas: La hialuronidasa degrada el hialuronano y se ha descubierto que está regulado de manera indacuada durante la progresión del cáncer. Estas enzimas escinden aleatoriamente los enlaces glucosídicos β-N-acetilhexosamina-[→1 4] en el ácido hialurónico, la condroitina y los sulfatos de condroitina.
Definición de la unidad: Cantidad de enzima que libera un micromol de N-acetilglucosamina por minuto a °37 C y pH 4,0
Especificidad: La hialuronidasa testicular hidroliza los enlaces endo-N-acetilhexosamínicos del ácido hialurónico y los ácidos condroitín sulfúricos A y C (pero no B), principalmente a residuos de tetrasacáridos. Los monosacáridos no se liberan.
Specifications
Color Blanco
Tipo de producto Disociación celular
Formula Weight (peso de la fórmula) ∽ 55 KDa (cuatro subunidades de 14 kDa cada una)
Sinónimo 4-Glicanohidrolasa de hialronato, hialuronato liasa, hialuronoglucosaminidasa, 3.2.1.35
Solubilidad Disolver 10 mg de ácido hialurónico en 25 ml en un tampón de fosfato de sodio de 0,1 M: pH de 5,3 con cloruro de sodio de 0,15 M.
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C y desecar
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Dispersión y distribución de fármacos