Learn More
Uvex™ Cubremangas 9862 PE Blanco 50 pares
Código de producto. 17229911 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17229911 Universal 50 pares
1 options
Código de producto. 17229911 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9875300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    61.07€ / 50 pares
    Ahorro 46.93€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Guantes, protección química desechables. Material: Polipropileno no tejido hilado laminado con película de PE
  • Guantes, accesorios de protección química desechables
  • Color: blanco
  • Material: Polipropileno no tejido hilado laminado con película de PE
  • Elástico en ambos lados
  • 50 pares en bolsa de polietileno
  • Para un solo uso
  • Tamaño: talla única
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Tipo de producto Manga resistente a productos químicos
Material Laminado de polietileno microporoso no tejido
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Modelo Funda estándar
Desechables Reutilizables
Tipo de costura Rematada
Grosor 60 g/m²