Learn More
Chemsplash Puño de punto irradiado estéril sobremanga
Descripción
Chemsplash Manga larga con puños de punto
- Material: Tela PB tipo 5B y 6B de 55 GSM
- Microporoso, tacto suave y confortable.
- Estéril irradiado y en doble bolsa
- Longitud: 49,5 cm
- Puño de punto con baja pelusa
- Anti-Static Material
- Libre de silicona y látex
- Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: El Chemsplash La manga de punto está hecha con el tejido suave y microporoso de Chemsplash, que es fuerte y resistente a las salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta tela es antiestática para cumplir con los estándares EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuada para aplicaciones en salas blancas. Se ajusta a ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9. Chemsplash Los accesorios están diseñados para proteger al usuario del entorno o al entorno del usuario, garantizando la máxima comodidad y portabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Tipo de producto | Manguito protector |
| Material | Tejido microporoso |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Parte superior elástica con puño de punto |
| Tipo de costura | Cosido |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (imperial) | 16,54 in |
| Mostrar más |