Learn More
Brady™ Dispositivo de bloqueo del interruptor de gran tamaño
Código de producto. 11781885 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11781885 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11781885 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    24.49€ / paquete de 1
    Ahorro 3.61€
    12% Descuento
En stock
El dispositivo de bloqueo de interruptores de gran tamaño se aplica en segundos con un mecanismo de tornillo de mariposa, por lo que no se necesita destornillador. Además, el nuevo diseño de la cuchilla con agarre mejorado funciona en aún más modelos de martillos.
  • Bloqueo de cuadro de gran tamaño de 480 a 600 voltios.
  • Se aplica en segundos mediante un mecanismo de tornillo de mariposa, por lo que no se necesita destornillador.
  • Además, nuestro nuevo diseño de cuchilla con agarre mejorado funciona en aún más modelos de martillos.
  • Se adapta a disyuntores de hasta 57,15 mm de ancho por 22,2 mm de espesor.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor
Alternate Part Number BLOQUEO DE DISYUNTOR DE GRAN TAMAÑO EA
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Sobredimensionado 480-600 Dispositivo de bloqueo del interruptor
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 12.70 x 95.25 x 27.94 mm
Dimensiones (L x An) 95,25 x 28,12 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 1,1 in
Altura (métrico) 28,12 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 3,75 in
Anchura (métrico) 95,25 mm