Learn More
Chemsplash Cubrezapatillas (par) PB 6B Tobillo Elástico
Código de producto. 30058378
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Extra grande
Tamaño de la unidad:
200 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058378 Extra grande 200 pares
30058391 Grande 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058378 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2560.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.56€
    134.53€ / 200 pares
    Ahorro 22.03€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La funda elástica para calzado está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo.
Chemsplash Cubrezapatillas elástico
  • Chemsplash Material tipo PB 6B de 55 GSM
  • 16 in de largo
  • Libre de silicona y látex
  • Sin pelusa
  • Anti-Static Material
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La funda elástica para calzado está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario de su entorno o al entorno del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tamaño Extra grande
Material Tejido microporoso
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela De una pieza
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100-1000 (ISO 5-6)