Learn More
Chemsplash Cubrezapatillas (Pares) 5 y 6, Suela Antideslizante, Tobillo Elástico
Código de producto. 30058349
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
Tamaño de la unidad:
200 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058349 Mediano 200 pares
30058244 Grande 200 pares
30058222 Extra grande 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30058349 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2564.400.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.50€
    460.74€ / 200 pares
    Ahorro 71.76€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La funda antideslizante para calzado está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo.
Chemsplash Cubrezapatillas antideslizante
  • Chemsplash Material tipo PB 6B de 55 GSM
  • Suela antideslizante recubierta de PVC blanco
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • 16 in de largo
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La funda antideslizante para calzado está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9. Se ha añadido una suela texturizada antideslizante para mejorar el agarre con el suelo y un tobillo elástico garantiza un ajuste seguro. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario de su entorno o al entorno del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tamaño Mediano
Material Tejido microporoso
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Antideslizante
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100-1000 (ISO 5-6)