Learn More
Eagle™ Sobreembalajes con tapa de rosca
Código de producto. 17782308
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 L
361 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17782308 361 L cada uno
17772308 247 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17782308 Proveedor Eagle™ N.º de proveedor EDR16900YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.88€
    436.80€ / paquete de 1
    Ahorro 101.08€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los sobreembalajes Eagle son ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpiezas de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la eliminación
  • Águila Overpack Los tambores de polietileno están fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE) moldeado por soplado de color amarillo con inhibidores de rayos UV, son duraderos y livianos, resistentes a la intemperie y a los químicos, y tienen una tapa de rosca amarilla.
  • Ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpieza de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la eliminación e incineración de residuos biológicos
  • Sobreembalajes: para su uso con recipientes, latas y bidones no dañados y más grandes de materiales peligrosos sin fugas; si existen fugas, se deben embalar con suficientes absorbentes; SIN FUGAS DE LÍQUIDOS
Especificaciones
Capacidad (métrico) 361 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos
Material Polietileno