Learn More
Fisherbrand™ Hoja de revestimiento
Código de producto. 12388546
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534
Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12388546 Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040 cada uno
11739665 Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12388546 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor GDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Accesorio para usar con secadores de gel de vacío.
  • Translúcido
  • Fabricación en goma de silicona
  • Permite visualizar geles durante el proceso de secado
Especificaciones
Color Translúcido
Para utilizar con (equipo) Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040
Tipo Hoja de revestimiento
Material Caucho de silicona