Learn More
Fisherbrand™ Hoja de revestimiento
Código de producto. 11739665
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534
Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11739665 Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534 cada uno
12388546 Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-5040 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11739665 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor VGDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Accesorio para usar con secadores de gel de vacío.
  • Translúcido
  • Fabricación en goma de silicona
  • Permite visualizar geles durante el proceso de secado
Especificaciones
Color Translúcido
Para utilizar con (equipo) Sistema de secado de gel FB7747 Fisherbrand GD-4534
Tipo Hoja de revestimiento
Material Caucho de silicona