Learn More
Velp Scientifica™ Agitadores de varilla LH
Código de producto. 13568550 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
13568550 De 50 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13568550 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F201A0156
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla analógico con par de 80 Ncm. Ofrece un excelente rendimiento en líquidos de viscosidad media y volúmenes medios. Los agitadores de varilla LH pueden llevar a cabo las tareas más exigentes al tiempo que proporcionan un arranque suav
  • El LH es un  agitador de varillas intuitivo que  garantiza la seguridad   con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
  • Fácil de instalar, resistente y con un  tamaño reducido, LH es su mejor opción para muestras de viscosidad media-alta.
  • VELP LH garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a máxima velocidad.
  • LH puede alcanzar velocidades  de  2000  rpm y agitar hasta  40  litros.  El dispositivo puede gestionar alta viscosidad, con un máximo de 50.000  mPa  *s.
  • El  portabrocas  fácil de cerrar es fácil y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta. 
  • LH está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • La  estructura especial de tecnopolímero  y el  IP 40  garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre los más ligeros del mercado.
  • El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales.
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 40 L
Tensión 110/230 V
Vataje 190 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 196 x 80 x 230 mm
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Requisitos eléctricos 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CEI EN 60529, IP40
Tamaño del mandril De 1 a 10 mm
Modelo LH
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
par de torsión 80 Ncm
Viscosidad 50.000 mPas
Peso (métrico) 2,9 kg