Learn More
Velp Scientifica™ Agitador de varillas PW
Código de producto. 13528560 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 1200 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
13528560 De 20 a 1200 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13528560 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F201A0150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador analógico de varilla con par de 120 Ncm, capaz de agitar hasta 70 l. Mezcla de forma intensa para realizar las tareas más exigentes.
  • El PW es un  agitador de varillas intuitivo que  garantiza la seguridad   con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
  • Fácil de instalar, resistente y con un  tamaño reducido, PW es su mejor opción para muestras de alta viscosidad.
  • VELP PW garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a máxima velocidad.
  • PW puede alcanzar velocidades  de 1200  rpm y agitar hasta 70   litros .  El dispositivo puede gestionar alta viscosidad, con un máximo de  100.000  mPa *s.
  • El  portabrocas  fácil de cerrar es fácil y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta.
  • PW está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • La  estructura especial de tecnopolímero  y el  IP 40  garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre los más ligeros del mercado.
  • El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales. 
Especificaciones
Velocidad De 20 a 1200 rpm
Capacidad 70 L
Tensión 110/230 V
Vataje 190 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 196 x 80 x 230 mm
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Requisitos eléctricos 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CEI EN 60529, IP 40
Tamaño del mandril De 1 a 10 mm
Modelo PW
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
par de torsión 120 Ncm
Viscosidad 10.000 mPas
Peso (métrico) 2,9 kg