Learn More
Beschreibung
- El LS es un agitador de varillas intuitivo que garantiza la seguridad con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
- Fácil de instalar, resistente y con un tamaño reducido, LS es su mejor opción para muestras de viscosidad media.
- VELP LS garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a máxima velocidad.
- LS puede alcanzar velocidades de 2000 rpm y agitar hasta 25 litros. El dispositivo puede gestionar la viscosidad, con un máximo de 25.000 mPa *s .
- El portabrocas fácil de cerrar es fácil y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta.
- LS está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
- La estructura especial de tecnopolímero y el IP 40 garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre los más ligeros del mercado.
- El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales.
Spezifikation
Spezifikation
| Velocidad | De 50 a 2000 rpm |
| Capacidad | 25 L |
| Tensión | 110/230 V |
| Vataje | 120 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 196 x 80 x 215 mm |
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Anchura (métrico) | 80 mm |
| Requisitos eléctricos | 110/230 V, 50/60 Hz, 120 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Certificaciones/conformidad | CEI EN 60529, IP 40 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?