Learn More
OHAUS™ Agitador de varilla Achiever 5000
Código de producto. 17074217 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Tamaño de la unidad:
1 unidad
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17074217 e-A51ST100 1 unidad
17044217 e-A51ST020 1 unidad
17054217 e-A51ST040 1 unidad
17064217 e-A51ST060 1 unidad
17084217 e-A51ST200 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17074217 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30586766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00€
    1594.67€ / paquete de 1
    Ahorro 590.33€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Agitadores de hélice confiables con rendimiento excelente para el uso diario
  • La función potente de mezcla y la velocidad constante se garantizan con el motor sin escobillas y la tecnología de compensación de torque, que ofrece una agitación precisa y controlada de líquidos viscosos con un funcionamiento silencioso
  • Simplifique la configuración con el Portabrocas sin llave: no se requieren herramientas. Cambie los ejes rápida y fácilmente en plena operación con una sola mano. Este diseño único ahorrará tiempo y esfuerzo para todos en el laboratorio
  • Diseñado para la seguridad. El botón de bloqueo evita cambios accidentales de velocidad y la tecnología de detección de sobrecarga del motor simplemente desactiva la agitación antes de que ocurra una condición de sobrecarga para proteger la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 1300 rpm
Capacidad 100 L
Pantalla LED
Tensión 115/230 VCA
Vataje 190 W
Diámetro del eje (métrico) Hasta 8,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 235,00 x 90,00 x 285,000 mm
Altura (métrico) 30,100 cm
Anchura (imperial) 3,50 in
Anchura (métrico) 39,200 cm
Certificaciones/conformidad cNemkous
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Descripción Agitador de varillas e-A51ST100
Para utilizar con (aplicación) Industrias de agitación, disolución, dispersión, emulsificación y homogeneización en alimentos y bebidas, cosmética, pintura/revestimientos, farmacia, química, pegamento/adhesivo, plásticos/polímeros y cemento/construcción.Se utiliza para báscula piloto e
Material Carcasa de aluminio sellada con clasificación de protección de entrada IP54
Modelo e-A51ST100
Clase de protección IP54
Intervalo de temperatura (imperial) De 10 °C (41 ºF) a 40 °C (104 ºF), 80 % HR, sin condensación
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C, 80 % HR, sin condensación
par de torsión 100,000 Ncm
Viscosidad Máx. de 70.000 mPas
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4,100 kg