Descripción
- Diseñado para la mezcla simultánea de hasta 20 recipientes con diámetros de 10 a 18 mm
- Corresponde al tamaño de tubos de ensayo clásicos o tubos Falcon™ de 15 ml
- También puede insertar la gradilla completa en el adaptador universal (anchura: 230 mm, altura mín./máx.: 45 mm/160 mm) del agitador de varillas
- Equipado con un marco de metal sólido, su diseño representa una capacidad de carga y fiabilidad extremas
- Seguridad garantizada durante el funcionamiento continuo sin supervisión
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | Ajustables |
| Intervalo de velocidad | De 20 a 100 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de producto | Agitador de varillas |
| Para utilizar con (equipo) | Adaptador universal que permite el uso de diversos recipientes de 50 a 160 mm de altura |
| N.º de posiciones | 20 |