Learn More
Aqualytic™ Matraz de medición de desbordamiento
Código de producto. 10079711
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
428 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10079711 428 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10079711 Proveedor Aqualytic™ N.º de proveedor 418660
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El matraz de medición de desbordamiento Aqualytic™ es un accesorio adecuado para los sistemas de medición del consumo de oxígeno de los métodos respirométricos BD 600 y BD 606.
  • Adecuado para el sistema de medición de la demanda de oxígeno bioquímica de los métodos respirométricos BD 600 y BD 606.
  • Matraz de grandes volúmenes
Especificaciones
Descripción Matraz de desbordamiento
Volumen (métrico) 428 ml