Learn More
Labcon Tapones de sobreajuste para tubos de cultivo
Código de producto. 17224426 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja)
Verde
Tamaño del tapón:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
17224426 Natural 13 mm paquete de 1000
17294406 Rojo 10 mm paquete de 1000
17284406 Naranja 10 mm paquete de 1000
17274406 Amarillo 10 mm paquete de 1000
17224416 Verde 10 mm paquete de 1000
17214416 Azul 10 mm paquete de 1000
17204416 Morado 10 mm paquete de 1000
17264406 Natural 10 mm paquete de 1000
17234416 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 10 mm paquete de 1000
17274416 Rojo 12 mm paquete de 1000
17264416 Naranja 12 mm paquete de 1000
17254416 Amarillo 12 mm paquete de 1000
17204426 Verde 12 mm paquete de 1000
17294416 Azul 12 mm paquete de 1000
17284416 Morado 12 mm paquete de 1000
17244416 Natural 12 mm paquete de 1000
17214426 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 12 mm paquete de 1000
17254426 Rojo 13 mm paquete de 1000
17244426 Naranja 13 mm paquete de 1000
17234426 Amarillo 13 mm paquete de 1000
17284426 Verde 13 mm paquete de 1000
17567606 Azul 13 mm paquete de 10000
17264426 Morado 13 mm paquete de 1000
17294426 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 13 mm paquete de 1000
17234436 Rojo 16 mm paquete de 1000
17224436 Naranja 16 mm paquete de 1000
17214436 Amarillo 16 mm paquete de 1000
17264436 Verde 16 mm paquete de 1000
17254436 Azul 16 mm paquete de 1000
17244436 Morado 16 mm paquete de 1000
17204436 Natural 16 mm paquete de 1000
17274436 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 16 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 17224426 Proveedor Labcon N.º de proveedor 34038000009
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cierre hermético y seguro para tubos de cultivo de plástico y de vidrio. Disponibles en tamaños que se ajustan a tubos de cultivo de fondo redondo de 10 mm, 12 mm, 13 mm y 16 mm.
  • Diseñados para volver a tapar fácilmente tubos de extracción de sangre, tubos de ensayo de vidrio y tubos de cultivo de plástico, los tapones de sobreajuste son ideales para los protocolos que requieren centrifugación, agitación
    y refrigeración.
  • Los tapones de sobreajuste de LabCon, que se ofrecen en una gran variedad de colores brillantes, son la alternativa ideal a los costosos tapones de parafilm o a los tapones propensos a la evaporación.
  • El tapón incluye una palanca de pulgar integrada para facilitar la apertura y estrías verticales para un agarre seguro
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tamaño del tapón 13 mm
Preesterilizados N.º
Tipo de producto Tapón de sobreajuste
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Protocolos que requieren centrifugación, agitación y refrigeración
Envase 1000/bolsa, 10 bolsas/caja
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo
Desechables Un solo uso