Learn More
Labcon Tapones de sobreajuste para tubos de cultivo
Cierre hermético y seguro para tubos de cultivo de plástico y de vidrio. Disponibles en tamaños que se ajustan a tubos de cultivo de fondo redondo de 10 mm, 12 mm, 13 mm y 16 mm.
Marca:  Labcon 3403-807-000-9
Código de producto. 17274426
  • 14.90€ / paquete de 1000
Descripción
  • Diseñados para volver a tapar fácilmente tubos de extracción de sangre, tubos de ensayo de vidrio y tubos de cultivo de plástico, los tapones de sobreajuste son ideales para los protocolos que requieren centrifugación, agitación
    y refrigeración.
  • Los tapones de sobreajuste de LabCon, que se ofrecen en una gran variedad de colores brillantes, son la alternativa ideal a los costosos tapones de parafilm o a los tapones propensos a la evaporación.
  • El tapón incluye una palanca de pulgar integrada para facilitar la apertura y estrías verticales para un agarre seguro
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.