Learn More
Chemsplash Cubrebotas con suela de PVC blanca, tobillo y parte superior elásticos
Código de producto. 30058443
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
200 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058443 Extra grande 200 pares
30058293 XXL 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058443 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2565.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.68€
    618.81€ / 200 pares
    Ahorro 96.87€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La bota antideslizante tiene elástico en la pantorrilla y el tobillo y tiene una suela de PVC blanca antideslizante.
Chemsplash Cubrebotas antideslizante
  • Chemsplash Material tipo PB 6B de 55 GSM
  • Parte superior y tobillos elásticos
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Suela de PVC blanca
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La cubierta antideslizante para botas está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bota tiene elástico en la pantorrilla y el tobillo y tiene una suela de PVC blanca antideslizante. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario de su entorno o al entorno del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tamaño Extra grande
Material Tejido microporoso
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Parte superior elástica
Tipo de suela Antideslizante
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100-1000 (ISO 5-6)