Learn More
IKA™ Oven 125 Control Dry Glass
Código de producto. 16218401 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16218401 125 l cada uno
1 options
Código de producto. 16218401 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020003996
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Para tareas de regulación de temperatura, secado, envejecimiento y calentamiento.
  • El calentamiento rápido y la regulación exacta de la temperatura garantizan resultados reproducibles en laboratorios industriales, escuelas y universidades, investigación, control de calidad o ciencia. Gracias a su aislamiento de alta calidad, el dispositivo tiene un interior muy grande de 125 l en relación con su volumen total. Esta estructura también reduce las emisiones de olores y los costos operativos y asegura una excelente uniformidad de temperatura.
  • La cabina de aire recirculante para secado Oven 125 Control Dry alcanza los 300 °C. El limitador de temperatura ajustable TWB (DIN 12880) añadido cumple los requisitos de seguridad más exigentes. Además, la curva de temperatura se puede controlar durante la prueba independientemente de la temperatura de seguridad. Esto significa que su material de prueba siempre está protegido.
  • La puerta de vidrio permite un mejor control de las muestras.
  • El interior de generosas dimensiones del Oven 125 Control Dry está iluminado de forma práctica. Un práctico pasacables en la parte trasera del dispositivo se proporciona de serie para realizar mediciones en la estufa o en el material de prueba. El ventilador se apaga automáticamente si la puerta está abierta. En el interior se pueden colocar hasta 6 baldas insertables de acero inoxidable.
  • El Oven 125 Control Dry ofrece una interfaz para un sensor adicional para la regulación directa de la temperatura en el material de prueba. Los parámetros de prueba se pueden almacenar directamente en una memoria USB.
  • Todos los parámetros importantes del proceso se muestran claramente en dos grandes pantallas TFT. Los perfiles de temperatura y los perfiles de usuario individuales se pueden ingresar a través de la interfaz de usuario intuitiva. El reloj en tiempo real permite una documentación digital conveniente y un inicio retrasado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 l
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 300 °C
Pantalla LCD
Carga máx. del estante 30 kg
N.º de estantes 6
Temporizador 1 a 142560 min
Dimensiones interiores (F x An x Al) 450 × 550 × 525 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 650 × 700 × 825 mm
Peso (métrico) 82 kg
Tensión De 100 a 115 V, de 220 a 240 V
Vataje 2500 W