Learn More
IKA™ Estufa 125 Basic Dry
Código de producto. 16218391 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
450 × 550 × 525 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
16218391 450 × 550 × 525 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16218391 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020003215
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Estufa universal para aplicaciones de templado, secado, envejecimiento y calentamiento en el laboratorio.
  • Cubre aplicaciones en la industria, colegios/universidades, investigación, control de calidad y ciencia
  • Los tiempos de calentamiento rápidos y un control preciso de la temperatura garantizan resultados de prueba reproducibles
  • Un aislamiento inodoro especial también asegura menores costes de operación
  • El horno se puede controlar por USB y los parámetros de prueba se pueden registrar para análisis adicionales
  • Intervalo de temperatura: de temperatura ambiente (+5 °C) a 250 °C
  • Capacidad: 125 L
  • Ventilación regulable electrónicamente
  • Menú de control y pantalla clara
  • Función de bloqueo de teclado
  • Temporizador
  • Limitador de temperatura ajustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 250 °C
Tipo Horno
Pantalla LED de 7 segmentos
Carga máx. del estante 30 kg
Temporizador 1 a 144000 min
Dimensiones interiores (F x An x Al) 450 × 550 × 525 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 650 × 700 × 825 mm
Peso (métrico) 74 kg
Tensión De 100 a 115 V, de 220 a 240 V
Vataje 2450 W