Descripción
- Cubre aplicaciones en la industria, colegios/universidades, investigación, control de calidad y ciencia
- Los tiempos de calentamiento rápidos y un control preciso de la temperatura garantizan resultados de prueba reproducibles
- Un aislamiento inodoro especial también asegura menores costes de operación
- El horno se puede controlar por USB y los parámetros de prueba se pueden registrar para análisis adicionales
- Intervalo de temperatura: de temperatura ambiente (+5 °C) a 250 °C
- Capacidad: 125 L
- Ventilación regulable electrónicamente
- Menú de control y pantalla clara
- Función de bloqueo de teclado
- Temporizador
- Limitador de temperatura ajustable
- Puerta de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 l |
| Temperatura (métrico) | Ambiente hasta 250 °C |
| Tipo | Estufa de secado |
| Pantalla | LED de 7 segmentos |
| Carga máx. del estante | 30 kg |
| N.º de estantes | 6 |
| Temporizador | 1 a 142560 min |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 450 × 550 × 525 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 650 × 700 × 825 mm |
| Peso (métrico) | 55 kg |
| Mostrar más |