Learn More
Gilac™ Bañera ovalada con fondo reforzado
Código de producto. 16294011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16294011 60 L cada uno
1 options
Código de producto. 16294011 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G608321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.48€
    40.48€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La tina ovalada con fondo reforzado tiene paredes rígidas para evitar la distorsión cuando se carga. Mangos ergonómicos.
  • Paredes rígidas para evitar distorsiones al cargar.
  • Mangos ergonómicos
  • Fácil de limpiar y secar.
  • Falda antidesgaste
  • Dimensiones incluyendo asas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Tipo de producto Bañera ovalada
Capacidad (imperial) 15,9 gal
Capacidad (métrico) 60 L
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de alimentos
Material LDPE
Temperatura máxima 60 °C
Forma Óvalo
Longitud (imperial) 29,1 in
Longitud (métrico) 740 mm
Anchura (imperial) 19,3 in
Anchura (métrico) 490 mm
Altura (imperial) 11,3 in
Altura (métrico) 286 mm
Peso (imperial) 5.14 lb.
Peso (métrico) 2.33 kg