Descripción
- Adecuado para su uso en matraces de fondo redondo (por ejemplo, para mezclas de reacción)
- La forma es similar a la del matraz y garantiza una mezcla completa
- Capacidad máxima de agitación (H2O): De 25 a 50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,39 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz de fondo redondo |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Cantidad | 25 x 3 barras |
| Forma | Óvalo |
| Tipo | Barra de agitación magnética |