Learn More
Gilac™ Cesta de fermentación ovalada
Código de producto. 17998801
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
26,5 x 17 x 9 cm
21 x 15 x 9 cm
25 x 15 x 9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17998801 0,5 kg 21 x 15 x 9 cm cada uno
17948881 0,75 kg 25 x 15 x 9 cm cada uno
17908501 1 kg 26,5 x 17 x 9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998801 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G070180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.55€
    24.33€ / paquete de 1
    Ahorro 10.22€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cesta de fermentación ovalada garantiza que la masa esté bien ventilada; se puede apilar de forma escalonada y anidar para ahorrar espacio.
  • La estructura de la cavidad asegura que la masa esté bien ventilada.
  • Se pueden apilar, anidar y escalonar para ahorrar espacio.
  • Viene con certificados de contacto con alimentos para una seguridad e higiene alimentaria óptimas.
  • Fácil de limpiar y lavable a máquina.
  • Ligero y extremadamente duradero.
  • Amplia gama de 10 referencias de productos para satisfacer todas las necesidades (capacidad de 0,5 a 2 kg).
  • Revestimiento (G072010) disponible como opción.
Especificaciones
Tipo de producto Cesta de fermentación
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 1.1 lb.
Capacidad (métrico) 0,5 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 x 15 x 9 cm
Forma Óvalo
Volumen (métrico) 0.5 kg