Learn More
VELP Scientifica Dispersor digital OV 725
Código de producto. 18048223 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador digital
Sistema de dispersión digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
18048223 Dispensador digital cada uno
18058223 Sistema de dispersión digital cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18048223 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F20900475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00€
    1734.76€ / paquete de 1
    Ahorro 420.24€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Dispersor digital premium con potente motor sin escobillas, control electrónico de velocidad, temporizador integrado, función de contador y seguridad avanzada. Diseñado para homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla a alta velocidad de productos cosméticos, alimenticios, farmacéuticos y tejidos biológicos.
RENDIMIENTO SUPERIOR Y DURABILIDAD DURADERA
  • Potente motor sin escobillas que funciona desde 2.000 hasta 25.000 rpm
  • El volumen varía de 0,2 mL a 2,5 L (H2O )
  • Maneja muestras de hasta 5.000 mPa de viscosidad.
SMART MANTENIMIENTO Y MONITOREO CONFIABLE
  • Los indicadores LED señalan el tiempo restante antes del mantenimiento para el reemplazo rápido de la junta
  • El temporizador cíclico integrado (hasta 99:59 horas) garantiza resultados precisos, operaciones sin supervisión y ayuda a procesar una gran cantidad de muestras en una serie.
  • El motor eficiente disipa mejor el calor, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento del instrumento.
SEGURO Y FÁCIL DE USAR
  • Sistema de instalación de herramientas de dispersión rápido y sencillo.
  • Las alarmas dedicadas brindan a los usuarios alertas proactivas sobre riesgos potenciales como sobretemperatura, fallas del motor e instalación incorrecta de herramientas.
  • El panel de control está diseñado para optimizar la experiencia del usuario con una pantalla LED de 4 dígitos brillante e intuitiva
Especificaciones
Velocidad 25,000 rpm
Tensión 230 V
Vataje 500 W
Volumen de la muestra (métrico) 0,2 a 2,5 ml
Material Aluminio, tecnopolímero
Certificaciones/conformidad CE, CB, cNEMKOus
Pantalla LED de 4 dígitos
Incluye Dispersor digital OV 725, kit de desmontaje de herramientas
Nivel de ruido 70 dBa
Tipo de muestra Muestras cosméticas, alimentarias, farmacéuticas y biológicas
Temporizador Sí
Tipo de producto Dispensador digital
Frecuencia 50/60 Hz