Learn More
Hughes Ducha de seguridad con sistema de drenaje automático al aire libre con lavado ocular/facial
Código de producto. 17722348
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero galvanizado
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
17722348 Acero galvanizado cada uno
17732348 Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17722348 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHDSD18GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1254.75€
    880.50€ / paquete de 1
    Ahorro 374.25€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático y compatible con ANSI con lavado ocular/facial de acero inoxidable abierto, es adecuada para climas calientes.
  • Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático y compatible con ANSI con lavado ocular/facial de acero inoxidable abierto, es adecuada para climas calientes
  • El diseño permite que el agua estancada se drene lejos del tubo vertical para garantizar el suministro de agua tibia
  • Equipado con panel de pie como estándar
  • La válvula está situada directamente encima de la entrada de agua; el tubo de drenaje está instalado por encima de esto, de modo que el agua estancada se puede drenar en el suelo, lo que evita el sobrecalentamiento del agua estancada a causa de la radiación solar y elimina el riesgo de lesiones adicionales para el operador
  • Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Activación Palanca de empuje, pedal
Material Acero galvanizado
Tipo de producto Ducha de seguridad
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.