Learn More
Hughes Ducha de seguridad con drenaje automático al aire libre
Código de producto. 17762358
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero galvanizado
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17762358 Acero galvanizado cada uno
17752358 Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17762358 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHSSD18GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.08€
    433.74€ / paquete de 1
    Ahorro 796.34€
    64% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Ducha con drenaje automático montada en el suelo con tuberías de acero galvanizado y dulce.
  • Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático compatible con ANSI es adecuada para climas calientes
  • El diseño permite que el agua estancada se drene lejos del tubo vertical para garantizar el suministro de agua tibia
  • La válvula está situada directamente encima de la entrada de agua; el tubo de drenaje está instalado por encima de esto, de modo que el agua estancada se puede drenar en el suelo, lo que evita el sobrecalentamiento del agua estancada a causa de la radiación solar y elimina el riesgo de lesiones adicionales para el operador
  • Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Material Acero galvanizado
Mounting Suelo
Tipo de producto Ducha de seguridad