Learn More
Hughes Ducha de seguridad con drenaje automático al aire libre
Descripción
- Esta ducha de seguridad de emergencia con drenaje automático compatible con ANSI es adecuada para climas calientes
- El diseño permite que el agua estancada se drene lejos del tubo vertical para garantizar el suministro de agua tibia
- La válvula está situada directamente encima de la entrada de agua; el tubo de drenaje está instalado por encima de esto, de modo que el agua estancada se puede drenar en el suelo, lo que evita el sobrecalentamiento del agua estancada a causa de la radiación solar y elimina el riesgo de lesiones adicionales para el operador
- Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Mounting | Suelo |
| Tipo de producto | Ducha de seguridad |