Learn More
MP Biomedicals™ Placas Ouchterlony
Product Code. 11433966 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Antisueros específicos y de baja afinidad
Diseñada para aplicaciones que afectan a antígenos presentes en concentraciones muy bajas, preparada con los pocillos recortados
Tipo:
Placa Ouchterlony
Unit Size:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (aplicación) Tipo Unit Size
11433966 Diseñada para aplicaciones que afectan a antígenos presentes en concentraciones muy bajas, preparada con los pocillos recortados Placa Ouchterlony paquete de 5
11423966 Antisueros específicos y de baja afinidad Placa Ouchterlony paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11433966 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 08642781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00€
    662.55€ / paquete de 5
    Ahorro 33.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñadas para antisueros específicos pero de baja afinidad que requieren pocillos espaciados adecuadamente y glicol de polietileno en la agarosa para una óptima inmunoprecipitación.
Specifications
Material Poliestireno
Tipo Placa Ouchterlony
Número de pocillos 14
Para utilizar con (aplicación) Diseñada para aplicaciones que afectan a antígenos presentes en concentraciones muy bajas, preparada con los pocillos recortados
Incluye Agarosa al 1,2 % y PEG al 5 %
Diámetro (métrico) 0,3 cm