Learn More
Ouabain Octahydrate, MedChemExpress
Descripción
Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ouabain Octahydrate |
| CAS | 11018-89-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H60O20 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acocantherine G-Strophanthin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (171.52 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (13.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC[C@@]([C@](CC1)(C[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]2O)([H])[C@@H]2O)C3)O)([C@@H]3O)[C@]([C@@H](C[C@@]45C)O)([H])[C@]1([H])[C@]4(CC[C@@H]5C(CO6)=CC6=O)O.[8 H2O] |
| Peso molecular (g/mol) | 728.77 |
| Mostrar más |