Learn More
Thermo Scientific Chemicals Octahidrato de ouabaína, 96 %
Código de producto. 10771431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
250 MG
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771431 5 g Frasco de vidrio 5 g
10165353 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10154030 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10287353 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10771431 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 161730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
El octahidrato de ouabaína, n.º CAS 11018-89-6, (sinónimo: gamma-estrofantina), es un compuesto orgánico derivado de plantas que inhibe la bomba de ATPasa Na+/K+ presente en todas las membranas de las células animales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El octahidrato de ouabaína es un polvo soluble en agua y sensible a la luz que es estable a temperaturas ambientales
• Es un glucósido compuesto de ramnosa y ouabagenina, y se deriva de las semillas maduras de la Strophanthus gratus y la corteza de la Acokanthera ouabaio
Aplicaciones
• El octahidrato de ouabaína funcionan uniendo la bomba de Na+/K+ ATPasa, alterando así su función y provocando un aumento en el Na+ intracelular.
•La acción inhibitoria del octahidrato de ouabaína en la bomba de Na+/K+ sobre las células cardíacas hace que sea un agente farmacéutico cardioactivo
• También se ha descubierto que el octahidrato de ouabaína induce efectos citotóxicos a través de una vía de transducción de señales esteroidal, en preparaciones de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11018-89-6
Fórmula molecular C29H44O12·8H2O
Peso molecular (g/mol) 728.78
Número MDL MFCD00149240
Clave InChI TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Sinónimo ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
PubChem CID 6364534
Nombre IUPAC 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahidroxi-10-(hidroximetil)-13-metil-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2H-furan-5-ona;octahidrato
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ouabain octahydrate
Punto de fusión 260.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 15, V,5, 123
Índice Merck 14, 6901
Condición de rotación específica − 33.00 (20.00°C c=1,H2O,on dry subs.)
Rotación específica − 33.00
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.78
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino