Learn More
Ouabain octahydrate, 95%
Codice prodotto. 15453439
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Dimensione della confezione:
1 g
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
15453439 1 g 1 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15453439 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60724.03
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Inhibitor of sodium-potassium-dependent ATPase | CAS: 11018-89-6 | C29H60O20 | 728.779 g/mol
Ouabain, as well as other endogenous digitalis-like compounds, can down-regulate the expression of 14-3-3 proteins in rat lens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ouabain, as well as other endogenous digitalis-like compounds, can down-regulate the expression of 14-3-3 proteins in rat lens.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Protect from light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Ouabain octahydrate
CAS 11018-89-6
Color Blanco
Fórmula molecular C29H60O20
Número MDL MFCD00149240
Cantidad 1 g
Número UN UN1544
Beilstein 101712
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6901
Sinónimo ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahidroxi-10-(hidroximetil)-13-metil-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2H-furan-5-ona;octahidrato
Peso molecular (g/mol) 728.779
PubChem CID 6364534
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.78 (584.66 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.