Learn More
Tocris Bioscience™ OTX 015
Descripción
BET bromodomain inhibitor (IC50 values are in the range 92 - 112 nM). Inhibits proliferation and induces apoptosis of leukemia cell lines in vitro. Decreases BRD2, BRD4 and c-MYC protein expression. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-(4-hydroxyphenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.99 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 491.99 |