Learn More
OTUB2 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI11B3, liquid, TrueMAB™
Descrizione
Hydrolase that can remove conjugated ubiquitin from proteins in vitro and may therefore play an important regulatory role at the level of protein turnover by preventing degradation. Mediates deubiquitination of ′Lys-11′-,′Lys-48′- and ′Lys-63′-linked polyubiquitin chains, with a preference for ′Lys-63′-linked polyubiquitin chains.
Specifica
Specifica
| Antígeno | OTUB2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI11B3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | OTUB2 |
| N.º de referencia del gen | Q96DC9 |
| Alias de gen | C14orf137, OTB2, OTU2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?