Learn More
OTS514, MedChemExpress
Código de producto. 16487538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487538 10 mg 10 miligramos
16470018 5 mg 5 miligramos
16467486 100 mg 100 miligramos
16463606 25 mg 25 miligramos
16430306 2 mg 2 miligramos
16403567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18621
MedChemExpress OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OTS514
CAS 1338540-63-8
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (274.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C(C3=CC=C([C@@H](C)CN)C=C3)=C(O)C=C2C)C4=C1SC=C4
Peso molecular (g/mol) 364.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.46
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease