Learn More
Otilonium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16454377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454377 50 mg 50 miligramos
16448508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0499A
MedChemExpress Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Otilonium bromide
CAS 26095-59-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H43BrN2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Octylonium bromide SP63
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (177.44 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (88.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C1=CC=C(NC(C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC)=O)C=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 563.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.57
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation