Learn More
uvex OTG Además, sobreespecificaciones EXC de Clear SV Planet, Antracita/Jade
Código de producto. 31751169 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751169 Policarbonato paquete de 8
1 options
Código de producto. 31751169 Proveedor uvex N.º de proveedor 9139295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.32€
    158.71€ / paquete de 8
    Ahorro 15.61€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan una protección óptima y alta compatibilidad con gafas graduadas, con una lente grande para una excelente visibilidad y comodidad.
  • Modernas uvex OTG más de lentes diseñadas para quienes llevan gafas graduadas, con una lente extremadamente grande y plana que proporciona una excelente visibilidad y suficiente espacio para llevar cómodamente incluso gafas graduadas grandes debajo.
  • uvex Proteger el diseño planetario con una lente hecha de policarbonato balanceado en masa, una montura parcialmente fabricada con materiales de origen biológico y reciclados, envases sin plástico, construcción 100% reciclable y diseño completamente libre de metales.
  • Marco innovador con puntos de ajuste multiinclinados que permiten un alto nivel de personalización individual para asegurar un ajuste seguro para todas las formas faciales y anchos de cabeza.
  • Los brazos laterales planos, flexibles y de forma ergonómica y auriculares de agarre suave ofrecen un ajuste cómodo y seguro sin puntos de presión, incluso durante un uso prolongado.
  • La pieza anatómica para la nariz garantiza comodidad durante todo el día y compatibilidad óptima con los respiradores.
  • Certificado según la norma EN ISO 16321-1 para protección ocular y facial personal en entornos industriales, incluyendo filtrado de protección UV.
  • Lente robusta de policarbonato con tecnología probada uvex de recubrimiento supravision que proporciona un rendimiento antiempañador permanente y resistencia a los arañazos.
  • Protección UV400 que ofrece un blindaje del 100% contra radiación ultravioleta peligrosa de hasta 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Cubregafas
Color de marco Verde
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Frame Type Templas ajustables
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave