Learn More
uvex OTG Además de overspecs transparentes SV SAP , negros
Código de producto. 31751175 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751175 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 31751175 Proveedor uvex N.º de proveedor 9139065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.40€
    16.71€ / paquete de 1
    Ahorro 1.69€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Diseñado para proporcionar protección fiable y ajustarse cómodamente sobre gafas graduadas.
  • Diseñada como overspecs que encajan cómodamente sobre gafas graduadas modernas, con una lente grande y plana SV de policarbonato SAPP transparente que proporciona excelente visibilidad y protección ocular fiable UV400; certificada según la norma EN ISO 16321-1 para uso industrial y construcción sin metal para comodidad ligera.
  • Armazón negro ergonómico con innovadores puntos de ajuste multiinclinados y brazos laterales planos y flexibles con auriculares de agarre suave para un ajuste seguro y sin presión en diferentes formas faciales y anchos de cabeza.
  • Pieza nasal de forma anatómica diseñada para su uso durante todo el día y compatibilidad óptima con respiradores, además uvex de un recubrimiento supravision para mejorar la resistencia a los arañazos y durabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Cubregafas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Frame Type Templas ajustables
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave