Learn More
Otenaproxesul, MedChemExpress
Código de producto. 16446626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446626 100 mg 100 miligramos
16442417 50 mg 50 miligramos
16416298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15028
MedChemExpress Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Otenaproxesul
CAS 1226895-20-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19NO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo ATB-346
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51.6 mg/mL (141.20 mM)
SMILES COC1=CC=C(C=C(C(C)C(OC2=CC=C(C(N)=S)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 365.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.45
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation