Learn More
Otenabant, MedChemExpress
Código de producto. 16494228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494228 10 mg 10 miligramos
16490567 50 mg 50 miligramos
16406957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10871
MedChemExpress Otenabant is a potent and selective cannabinoid receptor CB1 antagonist with Ki of 0.7 nM, exhibits 10,000-fold greater selectivity against human CB2 receptor.
Otenabant is a potent and selective cannabinoid receptor CB1 antagonist with Ki of 0.7 nM, exhibits 10,000-fold greater selectivity against human CB2 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Otenabant
CAS 686344-29-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25Cl2N7O
Cantidad 10 mg
Sinónimo CP-945598
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (195.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(N4CCC(NCC)(C(N)=O)CC4)N=CN=C3N2C5=CC=C(Cl)C=C5
Peso molecular (g/mol) 510.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.42
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism