Learn More
Otamixaban, MedChemExpress
Código de producto. 16487926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487926 100 mg 100 miligramos
16428178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70035
MedChemExpress Otamixaban(FXV673) is a potent (Ki = 0.5 nM), selective, rapid acting, competitive and reversible fXa inhibitor that effectively inhibits both free and prothrombinase-bound fXa.
Otamixaban(FXV673) is a potent (Ki = 0.5 nM), selective, rapid acting, competitive and reversible fXa inhibitor that effectively inhibits both free and prothrombinase-bound fXa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Otamixaban
CAS 193153-04-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo FXV673
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=CC(C[C@@H](C(OC)=O)[C@H](NC(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+]([O-])C=C3)=O)C)=C1)N
Peso molecular (g/mol) 446.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.5
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation