Learn More
Buerkle™ Bomba de pie OTAL™ fabricada en PVDF
Descripción
- Manipulación sencilla: Ambas manos están libres para el llenado
- La bomba de pie puede usarse con diferentes recipientes
- Muy buena capacidad de la bomba debido a los fuelles de pie de gran volumen
- Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 a mm de diámetro
- Gracias a sus propiedades especiales de material, el PVDF tiene una mejor resistencia química que el polipropileno
- Resistente a la lejía de cloro
- No apto para ácidos y álcalis altamente oxidantes
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 20/ l/min |
| Incluye | Tapones universales de PVC, para aberturas de recipientes de 30 a 70 a mm de diámetro |
| Para utilizar con | Manipulación industrial de muestras de ácidos y álcalis, no apto para ácidos y álcalis altamente oxidantes |
| Propiedades de resistencia | Lejía clorada |
| Material | PVDF |