Learn More
Buerkle™ Bomba de pie OTAL™ fabricada en acero inoxidable
Descripción
- Manipulación sencilla: Ambas manos están libres para el llenado
- Muy buena capacidad de la bomba debido a los fuelles de pie de gran volumen
- Con pinzas universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 26 L/min |
| Descripción | Bomba de pie OTAL con tubo dispensador 304 de acero inoxidable |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm (tubo) |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Tipo de producto | Bomba de pie |