Learn More
Buerkle™ Bomba manual desechable OTAL™
Código de producto. 16575200 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
14 L/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
16575200 14 L/min. cada uno
1 options
Código de producto. 16575200 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 50058012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba OTAL™ con tubo dispensador desechable para aplicaciones de un solo uso.
  • Existe el peligro de que las bombas reutilizables contaminen el líquido que se está transfiriendo, especialmente si la bomba se utiliza para diferentes medios o contenedores y no se limpia correctamente antes del cambio
  • Una bomba con contenedor que ahorra espacio, especialmente diseñada para un solo uso, con lo que se elimina por completo la necesidad de limpieza, una tarea que requiere mucho tiempo y con un coste elevado, así como la contaminación.
  • El tubo dispensador de la bomba de transferencia de líquido está hecho de una sola pieza y se puede acortar fácilmente a la altura del contenedor correspondiente con el cortador que se incluye con la entrega. Esto ofrece la máxima flexibilidad y garantiza un buen vaciado de las pequeñas cantidades restantes del contenedor.
  • La descarga del tubo dispensador también puede acortarse si es necesario.
  • La bomba desechable es ideal cuando la pureza especial es importante o si la limpieza es difícil o no es posible en absoluto.
  • El tubo dispensador desechable de PE, se puede volver a pedir en envases de 10.
  • Con tapón universal de PVC blando, para contenedores de 30 a 70 mm de diámetro.
  • Contenido de la entrega: Bola de bombeo, tapón universal, cortador y 10 tubos dispensadores desechables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones De un solo uso
Descripción Bomba desechable
Caudal 14 L/min.
Incluye Bola de bombeo, tapón universal, cortador y 10 tubos dispensadores desechables
Longitud del tubo de la bomba 90 cm
Propiedades de resistencia El instrumento es adecuado para llenar líquidos de viscosidad fina a baja hasta 500 mPas.
Tipo Bomba para contenedor
Diámetro de la abertura del tambor De 30 a 70 mm
Certificaciones/conformidad Certificado del material y certificado de alimentación
Temperatura mín. (imperial) 32°F
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Temperatura máx. (imperial) 104°F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Material Polipropileno/PVC